Print…
Antraceno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A89200-100G A89200-500G
SIALA89200-100GEA 76.6 EUR
SIALA89200-100G SIALA89200-500G
Antraceno, Sigma-Aldrich®
Antraceno
Fórmula: C₁₄H₁₀
Ponto de ebulição: 340 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 111…112 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 121 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001240
Número CAS: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
Merck Index: 13,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM