Print…
9,10-Dichloroanthracene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12823.06 A12823.14
A12823.06EA 61 EUR
A12823.06 A12823.14
9,10-Dichloroanthracene ≥97%
9,10-Dichloroanthracene
Purity: 97% CAS No.: 605-48-1 Molecular Formula: C14H8Cl2 Formula Weight: 247.12 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 1912108
Fórmula: C₁₄H₈Cl₂
Ponto de ebulição: 366 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210…215 °C
Densidade: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001246
Número CAS: 605-48-1
EINECS: 210-087-9