Print…
9,10-Dibromoanthracene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
D38855-10G D38855-50G
SIALD38855-10GEA 86.8 EUR
SIALD38855-10G SIALD38855-50G
9,10-Dibromoanthracene, Sigma-Aldrich®
9,10-Dibromoanthracene
Fórmula: C₁₄H₈Br₂
Ponto de ebulição: 427 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Densidade: 1,981 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001244
Número CAS: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 13,03041