Print…
3-Cyclopentylpropyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
632074-1G 632074-5G
SIAL632074-1GEA 102 EUR
SIAL632074-1G SIAL632074-5G
3-Cyclopentylpropyne, Sigma-Aldrich®
3-Cyclopentylpropyne
Fórmula: C₈H₁₂
Ponto de ebulição: 132 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,827 g/cm³ (24.5 °C)
Número MDL : MFCD00041559
Número CAS: 116279-08-4