4,4-Dimethyl-2-pentyne ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L10210.03
L10210.06
L10210.03EA
62.8
EUR
L10210.03
L10210.06
4,4-Dimethyl-2-pentyne ≥97%
4,4-Dimethyl-2-pentyne
Purity: 97+%
CAS No.: 999-78-0
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Petrol-like
Boiling Point: 82°
Beilstein Reference: 1733540
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041613
Fórmula:
C₇H₁₂ Ponto de ebulição: 82 °C Densidade: 0,718 Ponto de Inflamação: –10 °C (14 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041613 Número CAS: 999-78-0 ADR: 3,II |