Print…
3,3-Dimethyl-1-butyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
244392-25G 244392-5G
SIAL244392-25GEA 465 EUR
SIAL244392-25G SIAL244392-5G
3,3-Dimethyl-1-butyne, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethyl-1-butyne
Fórmula: C₆H₁₀
Ponto de ebulição: 38 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,0003 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008852
Número CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II