Print…
2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butyne, 2-Methylbut-3-yn-2-ol
L07593.AE L07593.AP L07593.0F
L07593.AEEA 29.3 EUR
L07593.AE L07593.AP L07593.0F
2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98%
2-Methyl-3-butyne-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 115-19-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 22°(72°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: 2-3° Boiling Point: 103-104° Beilstein Reference: 635746 Merck Reference: 14,6034 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004467
Fórmula: C₅H₈O
Peso Molecular: 84.12 g/mol
Ponto de ebulição: 103…104 °C
Ponto de Fusão: 2…3 °C
Densidade: 0.863
Ponto de Inflamação: 22 °C (72 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004467
Número CAS: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06113