3-Ethyl-1-pentyne-3-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L06335.06
L06335.14
L06335.06EA
80.8
EUR
L06335.06
L06335.14
3-Ethyl-1-pentyne-3-ol ≥98%
3-Ethyl-1-pentyne-3-ol
Purity: 98%
CAS No.: 6285-06-9
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 1740944
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00014392
Fórmula:
C₇H₁₂O Ponto de ebulição: 138…140 °C Densidade: 0,873 Ponto de Inflamação: 38 °C (100 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014392 Número CAS: 6285-06-9 EINECS: 228-512-1 UN: 1987 ADR: 3,III |