Print…
4-Octyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244473-25G 244473-5G
SIAL244473-25GEA 218 EUR
SIAL244473-25G SIAL244473-5G
4-Octyne, Sigma-Aldrich®
4-Octyne
Fórmula: C₈H₁₄
Ponto de ebulição: 132 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –103 °C
Densidade: 0,7509 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009471
Número CAS: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 1993
ADR: 3,II