Print…
1-Octyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244465-100G 244465-25G
SIAL244465-100GEA 213 EUR
SIAL244465-100G SIAL244465-25G
1-Octyne, Sigma-Aldrich®
1-Octyne
Fórmula: C₈H₁₄
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –1 °C
Densidade: 0,7461 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009546
Número CAS: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 1993
ADR: 3,II