1-Dodecyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244406-25G
244406-5G
SIAL244406-25GEA
179
EUR
SIAL244406-25G
SIAL244406-5G
1-Dodecyne, Sigma-Aldrich®
1-Dodecyne
Fórmula:
C₁₂H₂₂ Ponto de ebulição: 215 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –19 °C Densidade: 0,778 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00008960 Número CAS: 765-03-7 EINECS: 212-134-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...