Print…
1-Decyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244384-25G 244384-5G
SIAL244384-25GEA 124 EUR
SIAL244384-25G SIAL244384-5G
1-Decyne, Sigma-Aldrich®
1-Decyne
Fórmula: C₁₀H₁₈
Ponto de ebulição: 174 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009576
Número CAS: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
UN: 3295
ADR: 3,III