2-Butino-1,4-diol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14539.0B
A14539.0I
A14539.30
A14539.0BEA
92.9
EUR
A14539.0B
A14539.0I
A14539.30
2-Butino-1,4-diol ≥98%
2-Butino-1,4-diol
Purity: 98+%
CAS No.: 110-65-6
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 194°/100mm
Beilstein Reference: 1071237
UN No.: 2716
MDL No.: MFCD00002915
Fórmula:
C₄H₆O₂ Ponto de ebulição: 194 °C (100 mmHg) Ponto de Fusão: 54…58 °C Densidade: 1,1001 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 152 °C (305 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002915 Número CAS: 110-65-6 EINECS: 203-788-6 UN: 2716 ADR: 6.1,III |