Print…
2-Butino-1,4-diol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
108080010 108082500 108080025
ACRO108080010EA 122 EUR
ACRO108080010 ACRO108082500 ACRO108080025
2-Butino-1,4-diol 99%
2-Butino-1,4-diol
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 238 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002915
Número CAS: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to beige Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥98.5 %