Print…
5-Hexyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
302015-1G 302015-25G 302015-5G
SIAL302015-1GEA 44.5 EUR
SIAL302015-1G SIAL302015-25G SIAL302015-5G
5-Hexyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
5-Hexyn-1-ol
Fórmula: C₆H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002980
Número CAS: 928-90-5