5-Hexyn-1-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43370.03
43370.14
43370.06
43370.03EA
43.7
EUR
43370.03
43370.14
43370.06
5-Hexyn-1-ol ≥97%
5-Hexyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 928-90-5
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.880
Refractive Index: 1.4451
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Characteristic
Boiling Point: 73-75°/15mm
MDL No.: MFCD00002980
Fórmula:
C₆H₁₀O Ponto de ebulição: 73…75 °C (15 mmHg) Densidade: 0,880 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002980 Número CAS: 928-90-5 |