Print…
4-Pentyn-1-ol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Pentyn-5-ol
330430050 330430250
ACRO330430050EA 78.4 EUR
ACRO330430050 ACRO330430250
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 154…155 °C
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002974
Número CAS: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %