Print…
3-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
130850-100G 130850-25G 130850-5G
SIAL130850-100GEA 760 EUR
SIAL130850-100G SIAL130850-25G SIAL130850-5G
3-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Butyne-1-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 128.8
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 0.9262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002955
Número CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1987
ADR: 3 III