Print…
3-Butyne-1-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11477.06 A11477.14 A11477.30
A11477.06EA 47.3 EUR
A11477.06 A11477.14 A11477.30
3-Butyne-1-ol ≥98%
Purity: 98+% CAS No.: 927-74-2 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4405 Odour: Characteristic Melting Point: -63° Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 773710 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002955
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 129…130 °C
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,927
Ponto de Inflamação: 36 °C (96 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002955
Número CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1987
ADR: 3,III