Print…
3-Butyne-1-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
157330050 157330250 157331000
ACRO157330050EA 40.3 EUR
ACRO157330050 ACRO157330250 ACRO157331000
3-Butyne-1-ol 97%
3-Butyne-1-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 128.8
Ponto de Fusão: –63.6 °C
Densidade: 0.926 g/cm³
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002955
Número CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)