Print…
Álcool propargílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Propino-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P50803-1L P50803-100ML P50803-250ML P50803-500ML
SIALP50803-1LEA 109 EUR
SIALP50803-1L SIALP50803-100ML SIALP50803-250ML SIALP50803-500ML
Álcool propargílico, Sigma-Aldrich®
Álcool propargílico
Fórmula: C₃H₄O
Peso Molecular: 56.06 g/mol
Ponto de ebulição: 114
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0.9485 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002912
Número CAS: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07993