Print…
Álcool propargílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Propino-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07050.0250 8.07050.1000
8.07050.0250EA 40.9 EUR
8.07050.0250 8.07050.1000
Álcool propargílico para síntese, Sigma-Aldrich®
Álcool propargílico
Fórmula: C₃H₄O
Peso Molecular: 56.06 g/mol
Ponto de ebulição: 114
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0.9485 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002912
Número CAS: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2929
ADR: 6.1 (3) II
Merck Index: 12,07993
Encomendar
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 56.06 g/mol
Boiling Point 114 - 115 °C
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 33.5 °C
Refractive Index 1.4318 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 86.2 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C