Álcool propargílico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Propino-1-ol
A10295.0F
A10295.AE
A10295.AP
A10295.0FEA
227
EUR
A10295.0F
A10295.AE
A10295.AP
Álcool propargílico ≥99%
Álcool propargílico
Purity: 99%
CAS No.: 107-19-7
Molecular Formula: C3H4O
Formula Weight: 56.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: -53°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 506003
Merck Reference: 14,7809
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00002912
Fórmula:
C₃H₄O Peso Molecular: 56.06 g/mol Ponto de ebulição: 114…115 °C Ponto de Fusão: –53 °C Densidade: 0.949 Ponto de Inflamação: 33 °C (91 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002912 Número CAS: 107-19-7 EINECS: 203-471-2 UN: 2929 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,07993 |