Print…
3-Hexyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
669296-25G 669296-5G
SIAL669296-25GEA 364 EUR
SIAL669296-25G SIAL669296-5G
3-Hexyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
3-Hexyn-2-ol
Fórmula: C₆H₁₀O
Ponto de ebulição: 80 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8786 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041586
Número CAS: 109-50-2
EINECS: 203-676-7
UN: 1987
ADR: 3,III