Print…
3-Pentyn-1-ol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pent-3-yn-1-ol
197330050 197330250 197330010 197331000
ACRO197330050EA 85 EUR
ACRO197330050 ACRO197330250 ACRO197330010 ACRO197331000
3-Pentyn-1-ol 99%
3-Pentyn-1-ol
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 154…157 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002956
Número CAS: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %