3-Octyn-1-ol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L05414.06
L05414.14
L05414.06EA
67.1
EUR
L05414.06
L05414.14
3-Octyn-1-ol 96%
3-Octyn-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 14916-80-4
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡C(CH2)2OH
Formula Weight: 126.20
Flash Point:
Fórmula:
C₈H₁₄O Ponto de ebulição: 86…88 °C (9 mmHg) Densidade: 0,883 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039552 Número CAS: 14916-80-4 EINECS: 238-986-1 |