2-Hexyn-1-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13339.06
A13339.09
A13339.06EA
71
EUR
A13339.06
A13339.09
2-Hexyn-1-ol ≥97%
2-Hexyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 764-60-3
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 1736274
MDL No.: MFCD00039540
Fórmula:
C₆H₁₀O Ponto de ebulição: 167 °C Densidade: 0,897 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039540 Número CAS: 764-60-3 EINECS: 212-128-6 |