2-Heptyn-1-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A14959.06
A14959.14
A14959.06EA
69.4
EUR
A14959.06
A14959.14
2-Heptyn-1-ol ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 1002-36-4
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡CCH2OH
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4540
Boiling Point: 89-90°/16mm
Beilstein Reference: 1739001
MDL No.: MFCD00039541
Fórmula:
C₇H₁₂O Ponto de ebulição: 89…90 °C (16 mmHg) Densidade: 0,882 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039541 Número CAS: 1002-36-4 |