Print…
2-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
244341-25G 244341-5G
SIAL244341-25GEA 205 EUR
SIAL244341-25G SIAL244341-5G
2-Butyne-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Butyne-1-ol
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Ponto de ebulição: 142
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0.9483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002914
Número CAS: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3 III