2-Butyne-1-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
A15709.06
A15709.14
A15709.22
A15709.06EA
60.5
EUR
A15709.06
A15709.14
A15709.22
2-Butyne-1-ol ≥98%
2-Butyne-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 764-01-2
Molecular Formula: CH3C≡CCH2OH
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Characteristic
Melting Point: -2°
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 1733676
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002914
Fórmula:
C₄H₆O Peso Molecular: 70.09 g/mol Ponto de ebulição: 142…143 °C Ponto de Fusão: –2 °C Densidade: 0.938 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002914 Número CAS: 764-01-2 EINECS: 212-113-4 UN: 1987 ADR: 3 III |