Print…
2-Butyne-1-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
223400050 223400250
ACRO223400050EA 50 EUR
ACRO223400050 ACRO223400250
2-Butyne-1-ol 98%
2-Butyne-1-ol
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 142 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,93 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002914
Número CAS: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %