Print…
3,3,3-Trifluoropropyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
544086-10G 544086-25G
SIAL544086-10GEA 0 EUR
SIAL544086-10G SIAL544086-25G
3,3,3-Trifluoropropyne, Sigma-Aldrich®
3,3,3-Trifluoropropyne
Fórmula: C₃HF₃
Ponto de ebulição: 18 °C (1013 hPa)
Número CAS: 661-54-1
EINECS: 211-548-7