Print…
5-Hexynoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
383700010 383700050 383700250
ACRO383700010EA 39.6 EUR
ACRO383700010 ACRO383700050 ACRO383700250
5-Hexynoic acid 97%
5-Hexynoic acid
Fórmula: C₆H₈O₂
Ponto de ebulição: 221 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 41 °C
Densidade: 1,016 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066346
Número CAS: 53293-00-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %