4-Pentynoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6089-09-4
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 51-58°
Boiling Point: 109-110°/30mm
Beilstein Reference: 1742047
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004407
Fórmula:
C₅H₆O₂ Ponto de ebulição: 109…110 °C (30 mmHg) Ponto de Fusão: 51…58 °C Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F) |
Número MDL :
MFCD00004407 Número CAS: 6089-09-4 EINECS: 228-028-0 UN: 3261 ADR: 8,II |