Print…
2-Butynoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
308060010 308060050
ACRO308060010EA 43 EUR
ACRO308060010 ACRO308060050
2-Butynoic acid 98%
2-Butynoic acid
Fórmula: C₄H₄O₂
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 74…78 °C
Densidade: 0,9641 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004363
Número CAS: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %