Print…
2-Butynoic acid methyl ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-butynoate, Methyl but-2-ynoate
223490010 223490050 223490250
ACRO223490010EA 49.4 EUR
ACRO223490010 ACRO223490050 ACRO223490250
2-Butynoic acid methyl ester 97%
2-Butynoic acid methyl ester
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 76…77 °C (80 mmHg)
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009273
Número CAS: 23326-27-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %