Print…
2-Butynoic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-butynoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
425117-10G 425117-1G
SIAL425117-10GEA 414 EUR
SIAL425117-10G SIAL425117-1G
2-Butynoic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
2-Butynoic acid ethyl ester
Fórmula: C₆H₈O₂
Número MDL : MFCD00015182
Número CAS: 4341-76-8
EINECS: 224-395-6
UN: 3272
ADR: 3,III