2-Butynoic acid ethyl ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-butynoate
B25370.03
B25370.06
B25370.14
B25370.03EA
34
EUR
B25370.03
B25370.06
B25370.14
2-Butynoic acid ethyl ester ≥98%
2-Butynoic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 4341-76-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Boiling Point: 163°
Beilstein Reference: 1744948
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00015182
Fórmula:
C₆H₈O₂ Ponto de ebulição: 163 °C Densidade: 0,967 Ponto de Inflamação: 53 °C (127 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015182 Número CAS: 4341-76-8 EINECS: 224-395-6 UN: 3272 ADR: 3,III |