3-Hexyne-2-one ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hex-3-yn-2-one
L05315.04
L05315.09
L05315.04EA
93.1
EUR
L05315.04
L05315.09
3-Hexyne-2-one ≥97%
3-Hexyne-2-one
Purity: 97%
CAS No.: 1679-36-3
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 67-68°/50mm
Beilstein Reference: 1699613
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00041627
Fórmula:
C₆H₈O Ponto de ebulição: 67…68 °C (50 mmHg) Densidade: 0,880 Ponto de Inflamação: 39 °C (102 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041627 Número CAS: 1679-36-3 UN: 1992 ADR: 3,III |