Print…
3-Butyne-2-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: But-3-yn-2-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
161314-10ML 161314-2.5ML
SIAL161314-10MLEA 756 EUR
SIAL161314-10ML SIAL161314-2.5ML
3-Butyne-2-one, Sigma-Aldrich®
3-Butyne-2-one
Fórmula: C₄H₄O
Peso Molecular: 68.08 g/mol
Ponto de ebulição: 85
Densidade: 0.886 g/cm³ (15 °C)
Número MDL : MFCD00008775
Número CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3 II