3-Butyne-2-one ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
But-3-yn-2-one
L05527.03
L05527.06
L05527.14
L05527.03EA
70.8
EUR
L05527.03
L05527.06
L05527.14
3-Butyne-2-one ≥98%
3-Butyne-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 1423-60-5
Molecular Formula: C4H4O
Formula Weight: 68.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 605353
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00008775
Fórmula:
C₄H₄O Peso Molecular: 68.08 g/mol Ponto de ebulição: 84…86 °C Densidade: 0.870 Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F) |
Número MDL :
MFCD00008775 Número CAS: 1423-60-5 EINECS: 215-834-2 UN: 1992 ADR: 3 II |