Print…
3-Butyne-2-one 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
330440025 330440100
ACRO330440025EA 114 EUR
ACRO330440025 ACRO330440100
3-Butyne-2-one 96%
3-Butyne-2-one
Fórmula: C₄H₄O
Ponto de ebulição: 85 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,87 g/cm³
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008775
Número CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4045 to 1.4095 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %