5-Cyano-1-pentyne ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Hexynenitrile
L02604.03
L02604.06
L02604.03EA
34.4
EUR
L02604.03
L02604.06
5-Cyano-1-pentyne ≥98%
5-Cyano-1-pentyne
Purity: 98%
CAS No.: 14918-21-9
Molecular Formula: HC≡CCH2CH2CH2CN
Formula Weight: 93.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1735926
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001978
Fórmula:
C₆H₇N Peso Molecular: 93.13 g/mol Ponto de ebulição: 115…117 °C Densidade: 0.889 Ponto de Inflamação: 42 °C (107 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001978 Número CAS: 14918-21-9 UN: 1992 ADR: 3 III |