Print…
5-Cyano-1-pentyne 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
307370010 307370050
ACRO307370010EA 37 EUR
ACRO307370010 ACRO307370050
5-Cyano-1-pentyne 98%
5-Cyano-1-pentyne
Fórmula: C₆H₇N
Ponto de ebulição: 115…117 °C
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001978
Número CAS: 14918-21-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %