Print…
5-Chloro-1-pentyne, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244376-25G 244376-5G
SIAL244376-25GEA 364 EUR
SIAL244376-25G SIAL244376-5G
5-Chloro-1-pentyne, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-1-pentyne
Fórmula: C₅H₇Cl
Ponto de ebulição: 67 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00001014
Número CAS: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II