1-Bromo-2-butyne ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20134.06
L20134.14
L20134.06EA
178
EUR
L20134.06
L20134.14
1-Bromo-2-butyne ≥98%
1-Bromo-2-butyne
Purity: 98%
CAS No.: 3355-28-0
Molecular Formula: CH3C≡CCH2Br
Formula Weight: 132.99
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 605306
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190233
Fórmula:
C₄H₅Br Peso Molecular: 132.99 g/mol Ponto de ebulição: 123…125 °C Densidade: 1.519 Ponto de Inflamação: 36 °C (96 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190233 Número CAS: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3 III |