Print…
Cinnamyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W229407-10KG-K W229407-1KG-K W229407-25KG-K W229407-5KG-K
SIALW229407-10KG-KEA 468 EUR
SIALW229407-10KG-K SIALW229407-1KG-K SIALW229407-25KG-K SIALW229407-5KG-K
Cinnamyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Cinnamyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₀O
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 256
Ponto de Fusão: 31…34 °C
Densidade: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 126
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002921
Número CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325