Print…
Cinnamyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
108197-100G 108197-500G 108197-5G
SIAL108197-100GEA 36.3 EUR
SIAL108197-100G SIAL108197-500G SIAL108197-5G
Cinnamyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Cinnamyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₀O
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 256
Ponto de Fusão: 31…34 °C
Densidade: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 126
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002921
Número CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325