Print…
Cinnamyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
A13025.0B A13025.30
A13025.0BEA 103 EUR
A13025.0B A13025.30
Cinnamyl alcohol ≥98%
Cinnamyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 104-54-1 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 126°(258°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 257-258° Beilstein Reference: 1903999 Merck Reference: 14,2302 MDL No.: MFCD00002921
Fórmula: C₉H₁₀O
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de ebulição: 257…258 °C
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Densidade: 1.044
Ponto de Inflamação: 126 °C (258 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002921
Número CAS: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325