Print…
trans-3-Fluorocinnamic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20818.06 B20818.14 B20818.22
B20818.06EA 36.8 EUR
B20818.06 B20818.14 B20818.22
trans-3-Fluorocinnamic acid ≥98%
trans-3-Fluorocinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 20595-30-6 Molecular Formula: C9H7FO2 Formula Weight: 166.15 Odour: Odourless Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 1365172 MDL No.: MFCD00004383
Fórmula: C₉H₇FO₂
Ponto de Fusão: 165…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004383
Número CAS: 20595-30-6
EINECS: 207-281-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III